Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ 50-A B/T™ PerfectPosition™ Pumpslang
Produktkod. 11886793
Change view
Slangstorlek:
87 (12,7 mm)
90 (19 mm)
91 (19 mm)
Total längd (metrisk):
3 m
300 cm
7,6 m
Flödeshastighet:
1,4 till 44 l/min.
18900 ml/min
42000 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Total längd (metrisk) Flödeshastighet unitSize
11886793 87 (12,7 mm) 3 m 18900 ml/min Varje
11891465 90 (19 mm) 7,6 m 42000 ml/min Varje
11896793 91 (19 mm) 300 cm 1,4 till 44 l/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11886793 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642487
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2905.00 SEK
    2170.75 SEK / Paket med 1
    Save 734.25 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
  • Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
  • Värmeförseglingsbar och svetsbar
  • Billig
  • Biokompatibel
  • Fysikaliska egenskaper som liknar silikon med kemisk kompatibilitet av Tygon™
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA godkänd; Prop 65 NA (inga Prop 65 kemikalier)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material C-Flex 50-A
Total längd (metrisk) 3 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Sterila
Slangstorlek 87 (12,7 mm)
Flödeshastighet 18900 ml/min
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, gammastrålning
Maximalt tryck 1,7 bar
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C