Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ 50-A B/T™ PerfectPosition™ Pumpslang
Produktkod. 11896793
Change view
Slangstorlek:
87 (12,7 mm)
90 (19 mm)
91 (19 mm)
Total längd (metrisk):
3 m
300 cm
7,6 m
Flödeshastighet:
1,4 till 44 l/min.
18900 ml/min
42000 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Total längd (metrisk) Flödeshastighet unitSize
11896793 91 (19 mm) 300 cm 1,4 till 44 l/min. Varje
11886793 87 (12,7 mm) 3 m 18900 ml/min Varje
11891465 90 (19 mm) 7,6 m 42000 ml/min Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11896793 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3375.00 SEK
    2529.27 SEK / Paket med 1
    Save 845.73 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA godkänd; Prop 65 NA (inga Prop 65 kemikalier)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 19 mm
Material C-Flex
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med (applikation) För generella labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 91 (19 mm)
Flödeshastighet 1,4 till 44 l/min.
Slang Barb 3/4 tum
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, gammastrålning
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak vit
Maximalt tryck 30 psi
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar