Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Spolad precisionspumpslang
Produktkod. 11826783
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11826783
Brand: Masterflex™ 0642726
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll flexibiliteten vid extrema temperaturer
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
  • Ultraslät inre yta resulterar i färre extraherbara material
Masterflex™ C-Flex™ Precisionspumpslangar erbjuder förbättrad biokompatibilitet med längre pumplivslängd. Denna slang är icke-pyrogen, icke-cytotoxisk och icke-hemolytisk— skyddar din vätskas renhet. Värmeförseglingsbar och svetsbar, C-Flex tubing är idealisk för biofarmaceutisk bearbetning och lagring och botanisk produktion.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA godkänd
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material C-Flex
Total längd (metrisk) 121.9 m
För användning med (applikation) För allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 4000 ml/min
Slang Barb 1/4 tum
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, gammastrålning
Maximalt tryck 2,06 bar
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Slangar för pumpar