Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11725128
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11725128
Brand: Masterflex™ 0642415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal Masterflex™ pumpprestanda med denna slang. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing kombinerar biokompatibilitet av silikon med kemisk resistens liknande Tygon™ . Idealisk för applikationer som involverar tryck, suglyft och viskösa vätskor.
C-Flex™ slangarna har exceptionell drag- och rivhållfasthet, god biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet och en slät yta. Allmänna labbslangar för applikationer som kräver hög prestanda och lång livslängd.
  • Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
  • Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
  • Mycket låg proteinbindning
  • Värmeförseglingsbar, svetsbar
  • Bättre motståndskraft mot pH-fluktuationer
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Ekonomisk
  • Opak vit
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) För generella labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Slang Barb 3/16 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak vit
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar