Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Spolad precisionspumpslang
Slangstorlek:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Flödeshastighet:
0,21 till 130 ml/min.
1000 ml/min
1100 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2300 ml/min.
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
- Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
- Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
- Mycket låg proteinbindning
- Värmeförseglingsbar, svetsbar
- Ekonomisk slang
- Tillämpningar: Allmänna labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
- Egenskaper: Exceptionell drag- och rivhållfasthet, god biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet, slät yta, ogenomskinlig vit
- Spolade pumpslangar ger kontinuerliga längder av pumpslangar på bekväma, hanterbara spolar som är lätta att transportera och kräver mindre lagringsutrymme än motsvarande mängd enskilda slangspolar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 mm |
| Material | C-Flex |
| För användning med (applikation) | För allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd |
| Slangstorlek | 13 |
| Flödeshastighet | 36 ml/min |
| Slang Barb | 1/16 tum. |
| Maximalt tryck | 2,7 bar |
| Produkttyp | Slangar för pumpar |