Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Spolad precisionspumpslang
Produktkod. 11836773
Change view
Slangstorlek:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Flödeshastighet:
0,21 till 130 ml/min.
1000 ml/min
1100 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2300 ml/min.
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Flödeshastighet unitSize
11836773 14 0,21 till 130 ml/min. Varje
11826773 13 36 ml/min Varje
11886773 15 1100 ml/min Varje
11846773 16 480 ml/min Varje
11866773 17 1700 ml/min Varje
11896773 24 1800 ml/min Varje
11856773 25 1000 ml/min Varje
11806783 35 2600 ml/min Varje
11816783 36 3400 ml/min Varje
11876773 18 2300 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11836773 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10565.00 SEK
    7926.21 SEK / Paket med 1
    Save 2638.79 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar biokompatibilitet av silikon med kemisk resistens liknande Tygon™
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
  • Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
  • Mycket låg proteinbindning
  • Värmeförseglingsbar, svetsbar
  • Ekonomisk slang
  • Tillämpningar: Allmänna labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
  • Egenskaper: Exceptionell drag- och rivhållfasthet, god biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet, slät yta, ogenomskinlig vit
  • Spolade pumpslangar ger kontinuerliga längder av pumpslangar på bekväma, hanterbara spolar som är lätta att transportera och kräver mindre lagringsutrymme än motsvarande mängd enskilda slangspolar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material C-Flex
Total längd (metrisk) 12,200 cm
För användning med (applikation) För generella labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 14
Flödeshastighet 0,21 till 130 ml/min.
Slang Barb 1/16 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak vit
Maximalt tryck 2,7 bar
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar