Läs mer
Masterflex™ C-Flex mikroborrrör
Diameter (metrisk) Inre:
1.42 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, icke-DEHP, icke-ftalat, RoHS, ADCF |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.42 mm |
| Material | C-Flex |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Slangstorlek | 34 |
| Färg | Ogenomskinlig |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 275 °C |