Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-rör
Produktkod. 15640675
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
11 psi
1190 psi
1196 psi
17 psi (vid 19 °C)
19 psi (vid 19 °C)
21 psi
24 psi (vid 19 °C)
26 psi (vid 19 °C)
27 psi
32 psi (vid 19 °C)
42 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
4,5 m
15 m
46 m
61 m
76 m
107 m
152 m
305 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
4.5m
29 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Yttre | Maximalt tryck | Total längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15640675 | 12,7 mm | 11 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 17993711 | 6,4 mm | 32 psi (vid 19 °C) | 15 m | 1,6 mm | - |
| 15670665 | 6,4 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 17913501 | 9,5 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | - |
| 17923421 | 9,5 mm | 1190 psi | 305 m | 1,6 mm | - |
| 17963581 | 9,5 mm | 24 psi (vid 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 17993491 | 9,5 mm | 42 psi (vid 19 °C) | 107 m | 2,4 mm | - |
| 15600675 | 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 15690665 | 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17903701 | 11,2 mm | 26 psi (vid 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 15610675 | 11,2 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17933421 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 2,4 mm | - |
| 17913561 | 12,7 mm | 1190 psi | 152 m | 2,4 mm | - |
| 17993501 | 15,9 mm | 24 psi (vid 19 °C) | 15 m | 3,2 mm | - |
| 17943511 | 15,9 mm | 24 psi (vid 19 °C) | 46 m | 3,2 mm | - |
| 17913511 | 15,9 mm | 24 psi (vid 19 °C) | 107 m | 3,2 mm | - |
| 17953421 | 14,3 mm | 19 psi (vid 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 15630675 | 12,7 mm | 21 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 15620675 | 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15660675 | 15,9 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15670675 | 17,4 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17973511 | 19,05 mm | 17 psi (vid 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | - |
| 17973581 | 19,1 mm | 1190 psi | 15 m | 2,4 mm | - |
| 15680675 | 19,1 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15690675 | 22,2 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15600685 | 25,4 mm | 1196 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.5m |
| 15610685 | 28,3 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15650665 | 34,9 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15660665 | 38,1 mm | 1196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.5m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15640675
Leverantör
Saint Gobain Life Sciences™
Leverantörsnummer
0723752
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1469.70 SEK
1057.24 SEK / 15m
Save 412.46 SEK
28% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
1311.00 SEK valid until 2026-11-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
- Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
- Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
- Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
- Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
- Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
- Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
- Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
- Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
- Djurframställd komponentfri (ADCF )
- Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
- Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI, ISO 10993, EP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,375 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.6 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12,7 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,062 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 1,6 mm |
| Förlängning | 862% |
| För användning med (applikation) | Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Ogenomskinlig |
| Hårdhet | 60 (Shore A) |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Maximalt tryck | 11 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttyp | Slangar |
| Visa mer Visa mindre |