Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-rör
Produktkod. 17903701
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
11 psi
1190 psi
1196 psi
17 psi (vid 19 °C)
19 psi (vid 19 °C)
21 psi
24 psi (vid 19 °C)
26 psi (vid 19 °C)
27 psi
32 psi (vid 19 °C)
42 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
4,5 m
15 m
46 m
61 m
76 m
107 m
152 m
305 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
4.5m
29 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Yttre | Maximalt tryck | Total längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17903701 | 11,2 mm | 26 psi (vid 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 17993711 | 6,4 mm | 32 psi (vid 19 °C) | 15 m | 1,6 mm | - |
| 15670665 | 6,4 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 17913501 | 9,5 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | - |
| 17923421 | 9,5 mm | 1190 psi | 305 m | 1,6 mm | - |
| 17963581 | 9,5 mm | 24 psi (vid 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 17993491 | 9,5 mm | 42 psi (vid 19 °C) | 107 m | 2,4 mm | - |
| 15600675 | 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 15690665 | 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 15610675 | 11,2 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17933421 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 2,4 mm | - |
| 17913561 | 12,7 mm | 1190 psi | 152 m | 2,4 mm | - |
| 17993501 | 15,9 mm | 24 psi (vid 19 °C) | 15 m | 3,2 mm | - |
| 17943511 | 15,9 mm | 24 psi (vid 19 °C) | 46 m | 3,2 mm | - |
| 17913511 | 15,9 mm | 24 psi (vid 19 °C) | 107 m | 3,2 mm | - |
| 17953421 | 14,3 mm | 19 psi (vid 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | - |
| 15640675 | 12,7 mm | 11 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 15630675 | 12,7 mm | 21 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 15620675 | 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15660675 | 15,9 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15670675 | 17,4 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17973511 | 19,05 mm | 17 psi (vid 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | - |
| 17973581 | 19,1 mm | 1190 psi | 15 m | 2,4 mm | - |
| 15680675 | 19,1 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15690675 | 22,2 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15600685 | 25,4 mm | 1196 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.5m |
| 15610685 | 28,3 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15650665 | 34,9 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15660665 | 38,1 mm | 1196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.5m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17903701
Leverantör
Saint Gobain Life Sciences™
Leverantörsnummer
0722503
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
7790.00 SEK
5980.58 SEK / 90m
Save 1809.42 SEK
23% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
- Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
- Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
- Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
- Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
- Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
- Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
- Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
- Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
- Djurframställd komponentfri (ADCF )
- Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
- Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,252 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,441 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11,2 mm |
| Total längd (engelska) | 49,2 tum. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,094 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 2,4 mm |
| För användning med | Biofarmaceutiska tillämpningar |
| Färg | Ogenomskinlig |
| Maximalt tryck | 26 psi (vid 19 °C) |
| Produkttyp | Slangar |
| Visa mer Visa mindre |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?