Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-rör
Diameter (metrisk) Yttre:
6.4 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.7 mm
14.3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19.05 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximalt tryck:
11 psi
1190 psi
1196 psi
17 psi (vid 19 °C)
19 psi (vid 19 °C)
21 psi
24 psi (vid 19 °C)
26 psi (vid 19 °C)
27 psi
32 psi (vid 19 °C)
42 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
107 m
15 m
152 m
305 m
4.5 m
46 m
61 m
76 m
Tjocklek (metrisk):
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
4.5m
Beskrivning
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
- Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
- Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
- Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
- Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
- Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
- Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
- Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
- Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
- Djurframställd komponentfri (ADCF )
- Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
- Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,189 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,374 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9.5 mm |
| Total längd (engelska) | 49,2 tum. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,094 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 2.4 mm |
| Visa mer |