Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE-rör
Produktkod. 15620725
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1106 psi
1190 psi
15 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
4,5 m
15,2 m
27,4 m
45,7 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
37 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Yttre | Maximalt tryck | Total längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15620725 | 25,4 mm | 1106 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.5m |
| 15650685 | 6,4 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15660685 | 6,4 mm | 1106 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152m |
| 15670685 | 6,4 mm | 1106 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762m |
| 17973421 | 8 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | - |
| 15690685 | 8 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 15600695 | 8 mm | 1106 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457m |
| 15610695 | 9,5 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15640695 | 9,5 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15670695 | 11,2 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15680695 | 11,2 mm | 1106 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91m |
| 15690695 | 11,2 mm | 1106 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213m |
| 15660695 | 9,5 mm | 1106 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305m |
| 15650695 | 9,5 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 17923571 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 1,6 mm | - |
| 15660705 | 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15630705 | 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15600705 | 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15670705 | 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 m | 1,6 mm | 61m |
| 15610705 | 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 m | 3,2 mm | 61m |
| 15650705 | 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 2,4 mm | 152m |
| 15620705 | 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152m |
| 17933511 | 14,3 mm | 1190 psi | 61 m | 2,4 mm | - |
| 17983511 | 14,3 mm | 1190 psi | 122 m | 2,4 mm | - |
| 15600715 | 14,3 mm | 1106 psi | 61,0 m | 2,4 mm | 61m |
| 15620715 | 15,9 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15630715 | 15,9 mm | 1106 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46m |
| 15640715 | 15,9 mm | 1106 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107m |
| 15650715 | 17,4 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15680715 | 19,1 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15690715 | 19,1 mm | 1106 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27m |
| 17943421 | 19,1 mm | 15 psi (vid 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | - |
| 15600725 | 19,1 mm | 1106 psi | 76,2 m | 3,2 mm | 76m |
| 15610725 | 22,2 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15630725 | 28,3 mm | 1106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15630685 | 34,9 mm | 1106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15640685 | 38,1 mm | 1106 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.5m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15620725
missing translation for 'mfr'
Saint Gobain Life Sciences™
missing translation for 'supplierNo'
0827504
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1312.56 SEK
915.24 SEK / 4.5m
Save 397.32 SEK
30% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Zum Warenkorb hinzufügen
140.68 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
- Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
- Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
- Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
- Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
- Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
- Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
- Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
- Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
- Djurframställd komponentfri (ADCF )
- Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
- Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI, ISO 10993, EP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,75 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 19.0 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 1 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25,4 mm |
| Total längd (engelska) | 15 ft. |
| Total längd (metrisk) | 4,5 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,125 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 3,2 mm |
| Förlängning | 874% |
| För användning med (applikation) | Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinligt |
| Hårdhet | 60 (Shore A) |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Maximalt tryck | 1106 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttyp | Slangar |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?