Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15630685
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1106 psi
1190 psi
15 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
762,0 m
91,4 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Produktkod. 15630685
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 08210006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biofarmaceutiskt genomskinligt C-Flex™ 082 TPE-rör.
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
  • Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
  • Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
  • Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
  • Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
  • Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Djurframställd komponentfri (ADCF )
  • Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
  • Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, ISO 10993, EP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1 tum
Diameter (metrisk) Inre 25.4 mm
Material Termoplast
Diameter (engelska) Yttre 1,375 tum
Diameter (metrisk) Yttre 34,9 mm
Total längd (engelska) 15 ft.
Total längd (metrisk) 4,5 m
Tjocklek (engelska) 0,188 tum
Tjocklek (metrisk) 4,8 mm
Förlängning 874%
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1106 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar