Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE-rör
Produktkod. 15650685
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1106 psi
1190 psi
15 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
4,5 m
15,2 m
27,4 m
45,7 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Total längd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
15650685 6,4 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15660685 6,4 mm 1106 psi 152,4 m 1,6 mm 152m
15670685 6,4 mm 1106 psi 762,0 m 1,6 mm 762m
17973421 8 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm -
15690685 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107m
15600695 8 mm 1106 psi 457,2 m 1,6 mm 457m
15610695 9,5 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15640695 9,5 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15670695 11,2 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15680695 11,2 mm 1106 psi 91,4 m 2,4 mm 91m
15690695 11,2 mm 1106 psi 213,3 m 2,4 mm 213m
15660695 9,5 mm 1106 psi 304,8 m 1,6 mm 305m
15650695 9,5 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107m
17923571 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm -
15660705 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15630705 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15600705 12,7 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15670705 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 1,6 mm 61m
15610705 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 3,2 mm 61m
15650705 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152m
15620705 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 3,2 mm 152m
17933511 14,3 mm 1190 psi 61 m 2,4 mm -
17983511 14,3 mm 1190 psi 122 m 2,4 mm -
15600715 14,3 mm 1106 psi 61,0 m 2,4 mm 61m
15620715 15,9 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15630715 15,9 mm 1106 psi 45,7 m 3,2 mm 46m
15640715 15,9 mm 1106 psi 106,7 m 3,2 mm 107m
15650715 17,4 mm 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15680715 19,1 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15690715 19,1 mm 1106 psi 27,4 m 3,2 mm 27m
17943421 19,1 mm 15 psi (vid 19 °C) 76 m 3,2 mm -
15600725 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76m
15610725 22,2 mm 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15620725 25,4 mm 1106 psi 4,5 m 3,2 mm 4.5m
15630725 28,3 mm 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15630685 34,9 mm 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15640685 38,1 mm 1106 psi 4,5 m 6,4 mm 4.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Produktkod. 15650685 Leverantör Saint Gobain Life Sciences™ Leverantörsnummer 0821252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.94 SEK
    531.22 SEK / 15m
    Save 208.72 SEK
    28% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biofarmaceutiskt genomskinligt C-Flex™ 082 TPE-rör.
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
  • Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
  • Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
  • Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
  • Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
  • Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Djurframställd komponentfri (ADCF )
  • Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
  • Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, ISO 10993, EP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material Termoplast
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6,4 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15,2 m
Tjocklek (engelska) 0,062 tum
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Förlängning 874%
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1106 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar