Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15660705
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1106 psi
1190 psi
15 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
762,0 m
91,4 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Produktkod. 15660705
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 0823752
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biofarmaceutiskt genomskinligt C-Flex™ 082 TPE-rör.
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
  • Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
  • Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
  • Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
  • Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
  • Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Djurframställd komponentfri (ADCF )
  • Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
  • Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, ISO 10993, EP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Inre 9.6 mm
Material Termoplast
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 12,7 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15,2 m
Tjocklek (engelska) 0,062 tum
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Förlängning 874%
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1106 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar