Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE-rör
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1106 psi
1190 psi
15 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
762,0 m
91,4 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Beskrivning
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska applikationer för vätskebearbetning.
- Speciellt utformad för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling
- Lämplig för sterilisering med gamma- och röntgenbestrålning, samt autoklav
- Formbar, bindbar och formbar, vilket gör den idealisk för engångsenheter, övergjutningar, slangar och påsgrenrör
- Tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet
- Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
- Överensstämmer med USP Klass VI och ISO standarder
- Förblir flexibel från -45 °C till +135 °C (-50 °F till +275 °F)
- Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
- Djurframställd komponentfri (ADCF )
- Mycket hög hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
- Typiska tillämpningar inkluderar: Aseptisk tätningsfrånkopplingar; Aseptiska svetsanslutningar; Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer; Engångsaggregat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI, ISO 10993, EP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.2 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6,4 mm |
| Total längd (engelska) | 2500 ft. |
| Total längd (metrisk) | 762,0 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,062 tum |
| Visa mer |