Läs mer
Masterflex™ Överföringsslang, C-Flex™ , ogenomskinlig vit
Diameter (metrisk) Inre:
0.51 mm
1.6 mm
3 mm
4,8 mm
4.8 mm
6,4 mm
7,9 mm
7.9 mm
9,6 mm
9.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
11.1 mm
12,7 mm
12.7 mm
15,9 mm
Maximalt tryck:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Beskrivning
Uppfyller kraven från olika branscher
- Idealisk för allmänna ändamål, engångsapplikationer och utökade vätskebanor
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Harts möter USP Klass VI krav. Slang tillverkas enligt GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 7,9 mm |
| Material | C-Flex |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12,7 mm |
| Total längd (metrisk) | 7.62 m |
| För användning med (applikation) | Allmänna labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |