Läs mer
Masterflex™ Överföringsslang, C-Flex™ , ogenomskinlig vit
Produktkod. 11777529
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Maximalt tryck:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck unitSize
11777529 9,6 mm 12,7 mm 10 psi 7.5m
11717529 3 mm 6,4 mm 9 psi 7.5m
11783149 4,8 mm 11,1 mm 22 psi Varje
11797509 4,8 mm 2,4 mm 31 psi 7.5m
11757529 7,9 mm 11,1 mm 10 psi 7.5m
11767529 7,9 mm 12,7 mm 16 psi 7.5m
11787529 9,6 mm 15,9 mm 14 psi 7.5m
11787509 0,51 mm 2,1 mm 2 bar 7.5m
11727529 6,4 mm 9,6 mm 12 psi 7.5m
11707519 1,6 mm 3,2 mm 1 bar 7.5m
11797519 3 mm 6,4 mm 21 psi 7.5m
11747529 6,4 mm 12,7 mm 17 psi 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11777529 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller kraven från olika branscher
  • Idealisk för allmänna ändamål, engångsapplikationer och utökade vätskebanor
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Harts möter USP Klass VI krav. Slang tillverkas enligt GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9,6 mm
Material C-Flex
Diameter (metrisk) Yttre 12,7 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
För användning med (applikation) Allmänna labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Maximalt tryck 10 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C