Läs mer
Masterflex™ Överföringsslang, C-Flex™ , ogenomskinlig vit
Produktkod. 11797509
Diameter (metrisk) Inre:
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Maximalt tryck:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Produktkod. 11797509
Brand: Masterflex™ 0642460
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller kraven från olika branscher
  • Idealisk för allmänna ändamål, engångsapplikationer och utökade vätskebanor
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Harts möter USP Klass VI krav. Slang tillverkas enligt GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm
Material C-Flex
Diameter (metrisk) Yttre 2,4 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
För användning med (applikation) Allmänna labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Maximalt tryck 31 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C