Läs mer
Masterflex™ Överföringsslang, C-Flex™ , ogenomskinlig vit
Diameter (metrisk) Inre:
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Maximalt tryck:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Beskrivning
Uppfyller kraven från olika branscher
- Idealisk för allmänna ändamål, engångsapplikationer och utökade vätskebanor
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI krav, FDA, GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6,4 mm |
| Total längd (metrisk) | 7.5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | Allmänna labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Visa mer |