Läs mer
Ekastu Safety™ Ögontvättsflaska MINI med tratt.
Beskrivning
- Ögontvättsflaska med tratt
- DIN EN 15154-4
- Levererad tom eller fylld
- För omedelbar sköljning av ögonen efter korrosion med syror, baser och andra starka kemikalier
- PE-flaska med skruvad ögla och lutningsventil
- Kan användas både upprätt och horisontellt
- läckagesäker
- Finns enkelt i EPS Eye Wash Station (säljs separat)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Certifikat och efterlevnad | EN 15154-4 DIN |
| Inkluderar | Saltlösningen |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Ögontvättsflaska |