Läs mer
Masterflex™ Tygon™ ND-100-65 Genomskinliga slangar
Produktkod. 15117054
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
6,35 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 15117054
Brand: Masterflex™ 9566601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt formulerad för användning med dialys, kemoterapiläkemedelstillförsel och minimalt invasiva operationer. Tygon™ ND-100-65 Translucent Tubing uppfyller DEHP prestandakriterier för klarhet, flexibilitet, kemikaliebeständighet, bindbarhet och hållbarhet.
  • För användning specifikt för medicinska tillämpningar
  • REACH-kompatibel för DEHP
  • Individuell produktdimension upprätthålls och övervakas genom in-line mikrometrar och off-line verifiering med datoriserad bildutrustning
Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Dialysutrustning
  • Peristaltiska pumpar
  • Medicinska laboratorier
  • Minimalt invasiva enheter
  • Inhalationsutrustning
  • Blod och IV lösningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 10993, USP-klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Tygon
Diameter (engelska) Yttre 0,13 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Total längd (engelska) 49 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.79 mm
För användning med (applikation) Blodöverföringsapplikationer, dialysutrustning, sårdränering, etc.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -48 °C
Förpackningsmängd 1 st
Färg Klart
Hårdhet 65 (Shore A)
Maximalt tryck 55 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar