Läs mer
Masterflex™ Tygon™ ND-100-65 Genomskinliga slangar
Produktkod. 15378933
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
6,35 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 15378933
Brand: Masterflex™ ADF00016C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Speciellt formulerad för användning med dialys, kemoterapiläkemedelstillförsel och minimalt invasiva operationer. Tygon™ ND-100-65 Translucent Tubing uppfyller DEHP prestandakriterier för klarhet, flexibilitet, kemikaliebeständighet, bindbarhet och hållbarhet.
  • For use specifically for medical applications
  • REACH Compliant for DEHP
  • Individual product dimension are maintained and monitored through in-line micrometers and off-line verification with computerized imaging equipment
Typical applications include:
  • Dialysis equipment
  • Peristaltic pumps
  • Medical laboratories
  • Minimally invasive devices
  • Inhalation equipment
  • Blood and IV solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 10993, USP Class VI
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (engelska) Inre 0.25 in.
Diameter (metrisk) Inre 6,35 mm
Material Tygon ND-65
Diameter (engelska) Yttre 0.31 in.
Diameter (metrisk) Yttre 7,9 mm
Total längd (engelska) 49 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0.03 in.
Tjocklek (metrisk) 0.79 mm
För användning med (applikation) Blood transfer applications, dialysis equipment, wound drainage, etc.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -48°C
Förpackningsmängd 1 Ea.
Färg Clear
Hårdhet 65 (Shore A)
Maximalt tryck 18 psi
Vakuumnivå 127 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74°C
Produkttyp Tubing