Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slangar
Produktkod. 13499698
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8,0 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1190 psi
16 psi (vid 19 °C)
18 psi (vid 19 °C)
20 psi (vid 19 °C)
31 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
4,5 m
15,2 m
15,24 m
27,4 m
45,7 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Paket med 5
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Total längd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Unit Size
13499698 9,5 mm 16 psi (vid 19 °C) 15,2 m 1,6 mm Paket med 5
15670725 6,4 mm 1190 psi 15,24 m 1,6 mm 15m
15680725 6,4 mm 1190 psi 152,4 m 1,6 mm 152m
15690725 6,4 mm 1190 psi 762,0 m 1,6 mm 762m
15610735 8,0 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm 107m
17963511 8,0 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm -
15620735 8,0 mm 1190 psi 457,2 m 1,6 mm 457m
15680735 9,5 mm 1190 psi 304,8 m 1,6 mm 305m
15670735 9,5 mm 1190 psi 106,7 m 1,6 mm 107m
15630735 9,5 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15600745 11,2 mm 1190 psi 91,4 m 2,4 mm 91m
15610745 11,2 mm 1190 psi 213,3 m 2,4 mm 213m
15680745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15690745 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm 61m
17983421 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm -
15650745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15670745 12,7 mm 20 psi (vid 19 °C) 152,4 m 2,4 mm 152m
15620745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15630745 12,7 mm 31 psi (vid 19 °C) 61,0 m 3,2 mm 61m
15640745 12,7 mm 1190 psi 152,4 m 3,2 mm 152m
15620755 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61m
17963421 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 61,0 m 2,4 mm -
17903501 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 122 m 2,4 mm -
15650755 15,9 mm 1190 psi 45,7 m 3,2 mm 46m
15660755 15,9 mm 1190 psi 106,7 m 3,2 mm 107m
15670755 17,4 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
17993511 19,05 mm 1190 psi 76 m 3,2 mm -
15610765 19,1 mm 1190 psi 27,4 m 3,2 mm 27m
15620765 19,1 mm 16 psi (vid 19 °C) 76,2 m 3,2 mm 76m
15630765 22,2 mm 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15640765 25,4 mm 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.5m
15650765 28,3 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15650725 34,9 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15660725 38,1 mm 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Product Code. 13499698 Supplier Saint Gobain Life Sciences™ Supplier No. 3742502
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Biofarmaceutisk genomskinlig C-Flex™ 374 TPE-slangar är speciellt utformade för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning.
C-Flex™ Biopharmaceutical Tubing är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomertuben som är särskilt utformad för att möta de kritiska kraven inom farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskeprocess. C-Flex Rör för biopharmatillverkning är särskilt utformade för aseptiska svetskopplingar och tätningsavkoppling. C-Flex Tubing tillverkas av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, och fullständiga validerings- och extrakterbara profiltestrapporter finns tillgängliga för att underlätta validering av C-Flex applikationer.
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Steriliserbar genom gamma- och röntgenbestrålning samt autoklav
  • Uppfyller USP klass VI och ISO standarder
  • Fullständigt valideringspaket tillgängligt för alla marknadsförda C-Flex produkter
  • Gjutbar, bindbar och formbar för monteringar och övergjutningar för engångsbruk
  • Förblir flexibel från -45 °C till 135 °C (-50 °F till 275 °F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Alla produkter som marknadsförs C-Flex är fria från animaliska komponenter (ADCF)
  • C-Flex 072 har utmärkt hållbarhet i peristaltiska pumpapplikationer
Typiska tillämpningar
  • Aseptiska tätningsfrånkopplingar
  • Aseptiska svetsanslutningar
  • Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
  • Enheter för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, ISO 10993, EP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material C-Flex
Diameter (engelska) Yttre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Yttre 9,5 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15,2 m
Tjocklek (engelska) 0,062 tum
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Förlängning 915%
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 16 psi (vid 19 °C)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar