Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slangar
Código de producto. 15600745
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8,0 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1190 psi
16 psi (vid 19 °C)
18 psi (vid 19 °C)
20 psi (vid 19 °C)
31 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
4,5 m
15,2 m
15,24 m
27,4 m
45,7 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Paket med 5
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Total längd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Tamaño de la unidad
15600745 11,2 mm 1190 psi 91,4 m 2,4 mm 91m
15670725 6,4 mm 1190 psi 15,24 m 1,6 mm 15m
15680725 6,4 mm 1190 psi 152,4 m 1,6 mm 152m
15690725 6,4 mm 1190 psi 762,0 m 1,6 mm 762m
15610735 8,0 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm 107m
17963511 8,0 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm -
15620735 8,0 mm 1190 psi 457,2 m 1,6 mm 457m
15680735 9,5 mm 1190 psi 304,8 m 1,6 mm 305m
13499698 9,5 mm 16 psi (vid 19 °C) 15,2 m 1,6 mm Paket med 5
15670735 9,5 mm 1190 psi 106,7 m 1,6 mm 107m
15630735 9,5 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15610745 11,2 mm 1190 psi 213,3 m 2,4 mm 213m
15680745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15690745 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm 61m
17983421 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm -
15650745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15670745 12,7 mm 20 psi (vid 19 °C) 152,4 m 2,4 mm 152m
15620745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15630745 12,7 mm 31 psi (vid 19 °C) 61,0 m 3,2 mm 61m
15640745 12,7 mm 1190 psi 152,4 m 3,2 mm 152m
15620755 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61m
17963421 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 61,0 m 2,4 mm -
17903501 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 122 m 2,4 mm -
15650755 15,9 mm 1190 psi 45,7 m 3,2 mm 46m
15660755 15,9 mm 1190 psi 106,7 m 3,2 mm 107m
15670755 17,4 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
17993511 19,05 mm 1190 psi 76 m 3,2 mm -
15610765 19,1 mm 1190 psi 27,4 m 3,2 mm 27m
15620765 19,1 mm 16 psi (vid 19 °C) 76,2 m 3,2 mm 76m
15630765 22,2 mm 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15640765 25,4 mm 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.5m
15650765 28,3 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15650725 34,9 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15660725 38,1 mm 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Código de producto. 15600745 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor 3742503M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8136.60 SEK
    5488.62 SEK / 91m
    Save 2647.98 SEK
    32% Av
Ver todas las promociones
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biofarmaceutisk genomskinlig C-Flex™ 374 TPE-slangar är speciellt utformade för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning.
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen som är speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning. C-Flex-slangar för tillverkning av biofarmaceutiska produkter är speciellt utformade för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling. C-Flex-slangen är tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, och fullständiga validerings- och extraherbara profiltestningsrapporter finns tillgängliga för att hjälpa till med valideringen av C-Flex-tillämpningar.
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Steriliserbar genom gamma- och röntgenbestrålning samt autoklav
  • Uppfyller USP-klass VI och ISO-standarder
  • Fullständigt valideringspaket tillgängligt för alla marknadsförda C-Flex-produkter
  • Gjutbar, bindbar och formbar för monteringar och övergjutningar för engångsbruk
  • Förblir flexibel från -45°C till 135°C (-50°F till 275°F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Alla marknadsförda C-Flex-produkter är fria från djurkomponenter (ADCF)
  • C-Flex 072 har utmärkt hållbarhet i peristaltiska pumptillämpningar
Typiska tillämpningar
  • Aseptiska tätningsfrånkopplingar
  • Aseptiska svetsanslutningar
  • Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
  • Enheter för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, ISO 10993, EP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material C-Flex
Diameter (engelska) Yttre 7/16 tum
Diameter (metrisk) Yttre 11,2 mm
Total längd (engelska) 300 ft.
Total längd (metrisk) 91,4 m
Tjocklek (engelska) 0,094 tum
Tjocklek (metrisk) 2,4 mm
Förlängning 915%
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1190 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.