Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slangar
Produktkod. 15630745
Diameter (metrisk) Yttre:
6.4 mm
8.0 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.7 mm
14.3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19.05 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximalt tryck:
1190 psi
16 psi (at 19°C)
18 psi (vid 19 °C)
20 psi (at 19°C)
31 psi (at 19°C)
Total längd (metrisk):
106.7 m
107 m
122 m
15.2 m
15.24 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61 m
61.0 m
76 m
76.2 m
762.0 m
91.4 m
Tjocklek (metrisk):
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Förpackningsstorlek:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Paket med 5
Produktkod. 15630745
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 3742504M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Biofarmaceutisk genomskinlig C-Flex™ 374 TPE-slangar är speciellt utformade för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning.
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen som är speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning. C-Flex-slangar för tillverkning av biofarmaceutiska produkter är speciellt utformade för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling. C-Flex-slangen är tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, och fullständiga validerings- och extraherbara profiltestningsrapporter finns tillgängliga för att hjälpa till med valideringen av C-Flex-tillämpningar.
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Steriliserbar genom gamma- och röntgenbestrålning samt autoklav
  • Uppfyller USP-klass VI och ISO-standarder
  • Fullständigt valideringspaket tillgängligt för alla marknadsförda C-Flex-produkter
  • Gjutbar, bindbar och formbar för monteringar och övergjutningar för engångsbruk
  • Förblir flexibel från -45°C till 135°C (-50°F till 275°F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Alla marknadsförda C-Flex-produkter är fria från djurkomponenter (ADCF)
  • C-Flex 072 har utmärkt hållbarhet i peristaltiska pumptillämpningar
Typiska tillämpningar
  • Aseptiska tätningsfrånkopplingar
  • Aseptiska svetsanslutningar
  • Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
  • Enheter för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Class VI, ISO 10993, EP
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (engelska) Inre 1/4 in.
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material C-Flex
Diameter (engelska) Yttre 0.5 in.
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Total längd (engelska) 200 ft.
Total längd (metrisk) 61.0 m
Tjocklek (engelska) 0.125 in.
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
Förlängning 915%
För användning med (applikation) Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45°C
Sterilitet Non-sterile
Färg Translucent
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Flexible
Maximalt tryck 31 psi (at 19°C)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135°C
Produkttyp Tubing