Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slangar
Produktkod. 15650755
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8,0 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1190 psi
16 psi (vid 19 °C)
18 psi (vid 19 °C)
20 psi (vid 19 °C)
31 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
4,5 m
15,2 m
15,24 m
27,4 m
45,7 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Paket med 5
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Total längd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
15650755 15,9 mm 1190 psi 45,7 m 3,2 mm 46m
15670725 6,4 mm 1190 psi 15,24 m 1,6 mm 15m
15680725 6,4 mm 1190 psi 152,4 m 1,6 mm 152m
15690725 6,4 mm 1190 psi 762,0 m 1,6 mm 762m
15610735 8,0 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm 107m
17963511 8,0 mm 1190 psi 107 m 1,6 mm -
15620735 8,0 mm 1190 psi 457,2 m 1,6 mm 457m
15680735 9,5 mm 1190 psi 304,8 m 1,6 mm 305m
13499698 9,5 mm 16 psi (vid 19 °C) 15,2 m 1,6 mm Paket med 5
15670735 9,5 mm 1190 psi 106,7 m 1,6 mm 107m
15630735 9,5 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15600745 11,2 mm 1190 psi 91,4 m 2,4 mm 91m
15610745 11,2 mm 1190 psi 213,3 m 2,4 mm 213m
15680745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 1,6 mm 15m
15690745 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm 61m
17983421 12,7 mm 1190 psi 61 m 1,6 mm -
15650745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
15670745 12,7 mm 20 psi (vid 19 °C) 152,4 m 2,4 mm 152m
15620745 12,7 mm 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15630745 12,7 mm 31 psi (vid 19 °C) 61,0 m 3,2 mm 61m
15640745 12,7 mm 1190 psi 152,4 m 3,2 mm 152m
15620755 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61m
17963421 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 61,0 m 2,4 mm -
17903501 14,3 mm 18 psi (vid 19 °C) 122 m 2,4 mm -
15660755 15,9 mm 1190 psi 106,7 m 3,2 mm 107m
15670755 17,4 mm 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15m
17993511 19,05 mm 1190 psi 76 m 3,2 mm -
15610765 19,1 mm 1190 psi 27,4 m 3,2 mm 27m
15620765 19,1 mm 16 psi (vid 19 °C) 76,2 m 3,2 mm 76m
15630765 22,2 mm 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15m
15640765 25,4 mm 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.5m
15650765 28,3 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15650725 34,9 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.5m
15660725 38,1 mm 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Produktkod. 15650755 Leverantör Saint Gobain Life Sciences™ Leverantörsnummer 3743754M
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Biofarmaceutisk genomskinlig C-Flex™ 374 TPE-slangar är speciellt utformade för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning.
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen som är speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning. C-Flex-slangar för tillverkning av biofarmaceutiska produkter är speciellt utformade för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling. C-Flex-slangen är tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, och fullständiga validerings- och extraherbara profiltestningsrapporter finns tillgängliga för att hjälpa till med valideringen av C-Flex-tillämpningar.
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Steriliserbar genom gamma- och röntgenbestrålning samt autoklav
  • Uppfyller USP-klass VI och ISO-standarder
  • Fullständigt valideringspaket tillgängligt för alla marknadsförda C-Flex-produkter
  • Gjutbar, bindbar och formbar för monteringar och övergjutningar för engångsbruk
  • Förblir flexibel från -45°C till 135°C (-50°F till 275°F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Alla marknadsförda C-Flex-produkter är fria från djurkomponenter (ADCF)
  • C-Flex 072 har utmärkt hållbarhet i peristaltiska pumptillämpningar
Typiska tillämpningar
  • Aseptiska tätningsfrånkopplingar
  • Aseptiska svetsanslutningar
  • Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
  • Enheter för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, ISO 10993, EP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Inre 9.6 mm
Material C-Flex
Diameter (engelska) Yttre 0,625 tum
Diameter (metrisk) Yttre 15,9 mm
Total längd (engelska) 150 ft.
Total längd (metrisk) 45,7 m
Tjocklek (engelska) 0,125 tum
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm
Förlängning 915%
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1190 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar