Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slangar
Beskrivning
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen som är speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning. C-Flex-slangar för tillverkning av biofarmaceutiska produkter är speciellt utformade för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling. C-Flex-slangen är tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, och fullständiga validerings- och extraherbara profiltestningsrapporter finns tillgängliga för att hjälpa till med valideringen av C-Flex-tillämpningar.
- Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
- Steriliserbar genom gamma- och röntgenbestrålning samt autoklav
- Uppfyller USP-klass VI och ISO-standarder
- Fullständigt valideringspaket tillgängligt för alla marknadsförda C-Flex-produkter
- Gjutbar, bindbar och formbar för monteringar och övergjutningar för engångsbruk
- Förblir flexibel från -45°C till 135°C (-50°F till 275°F)
- Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
- Alla marknadsförda C-Flex-produkter är fria från djurkomponenter (ADCF)
- C-Flex 072 har utmärkt hållbarhet i peristaltiska pumptillämpningar
Typiska tillämpningar
- Aseptiska tätningsfrånkopplingar
- Aseptiska svetsanslutningar
- Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
- Enheter för engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI, ISO 10993, EP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,75 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 19.0 mm |
| Material | C-Flex |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,125 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28.3 mm |
| Total längd (engelska) | 15 ft. |
| Total längd (metrisk) | 4.5 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,188 tum |
| Visa mer |