Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slangar
Produktkod. 15670725| Produktkod. | Diameter (metrisk) Yttre | Maximalt tryck | Total längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15670725 | 6,4 mm | 1190 psi | 15,24 m | 1,6 mm | 15m |
| 15680725 | 6,4 mm | 1190 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152m |
| 15690725 | 6,4 mm | 1190 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762m |
| 15610735 | 8,0 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | 107m |
| 17963511 | 8,0 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | - |
| 15620735 | 8,0 mm | 1190 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457m |
| 15680735 | 9,5 mm | 1190 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305m |
| 13499698 | 9,5 mm | 16 psi (vid 19 °C) | 15,2 m | 1,6 mm | Paket med 5 |
| 15670735 | 9,5 mm | 1190 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 15630735 | 9,5 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15600745 | 11,2 mm | 1190 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91m |
| 15610745 | 11,2 mm | 1190 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213m |
| 15680745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15690745 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 1,6 mm | 61m |
| 17983421 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 1,6 mm | - |
| 15650745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15670745 | 12,7 mm | 20 psi (vid 19 °C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152m |
| 15620745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15630745 | 12,7 mm | 31 psi (vid 19 °C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61m |
| 15640745 | 12,7 mm | 1190 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152m |
| 15620755 | 14,3 mm | 18 psi (vid 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61m |
| 17963421 | 14,3 mm | 18 psi (vid 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | - |
| 17903501 | 14,3 mm | 18 psi (vid 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | - |
| 15650755 | 15,9 mm | 1190 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46m |
| 15660755 | 15,9 mm | 1190 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107m |
| 15670755 | 17,4 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 17993511 | 19,05 mm | 1190 psi | 76 m | 3,2 mm | - |
| 15610765 | 19,1 mm | 1190 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27m |
| 15620765 | 19,1 mm | 16 psi (vid 19 °C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76m |
| 15630765 | 22,2 mm | 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15640765 | 25,4 mm | 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.5m |
| 15650765 | 28,3 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15650725 | 34,9 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15660725 | 38,1 mm | 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.5m |
Använd kampanjkoden 27997
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen som är speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning. C-Flex-slangar för tillverkning av biofarmaceutiska produkter är speciellt utformade för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling. C-Flex-slangen är tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, och fullständiga validerings- och extraherbara profiltestningsrapporter finns tillgängliga för att hjälpa till med valideringen av C-Flex-tillämpningar.
- Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
- Steriliserbar genom gamma- och röntgenbestrålning samt autoklav
- Uppfyller USP-klass VI och ISO-standarder
- Fullständigt valideringspaket tillgängligt för alla marknadsförda C-Flex-produkter
- Gjutbar, bindbar och formbar för monteringar och övergjutningar för engångsbruk
- Förblir flexibel från -45°C till 135°C (-50°F till 275°F)
- Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
- Alla marknadsförda C-Flex-produkter är fria från djurkomponenter (ADCF)
- C-Flex 072 har utmärkt hållbarhet i peristaltiska pumptillämpningar
Typiska tillämpningar
- Aseptiska tätningsfrånkopplingar
- Aseptiska svetsanslutningar
- Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
- Enheter för engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI, ISO 10993, EP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.2 mm |
| Material | C-Flex |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6,4 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15,24 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,062 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 1,6 mm |
| Förlängning | 915% |
| För användning med (applikation) | Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinligt |
| Hårdhet | 60 (Shore A) |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Maximalt tryck | 1190 psi |
| Produkttyp | Slangar |
| Visa mer Visa mindre |