Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slangar
Produktkod. 15680745
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
8,0 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximalt tryck:
1190 psi
16 psi (vid 19 °C)
18 psi (vid 19 °C)
20 psi (vid 19 °C)
31 psi (vid 19 °C)
Total längd (metrisk):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
15,24 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61 m
61,0 m
76 m
76,2 m
762,0 m
91,4 m
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek
107m
152m
15m
213m
27m
305m
4.5m
457m
46m
61m
762m
76m
91m
Paket med 5
Produktkod. 15680745
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences™ 3743752
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biofarmaceutisk genomskinlig C-Flex™ 374 TPE-slangar är speciellt utformade för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning.
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen som är speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning. C-Flex-slangar för tillverkning av biofarmaceutiska produkter är speciellt utformade för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling. C-Flex-slangen är tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, och fullständiga validerings- och extraherbara profiltestningsrapporter finns tillgängliga för att hjälpa till med valideringen av C-Flex-tillämpningar.
  • Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
  • Steriliserbar genom gamma- och röntgenbestrålning samt autoklav
  • Uppfyller USP-klass VI och ISO-standarder
  • Fullständigt valideringspaket tillgängligt för alla marknadsförda C-Flex-produkter
  • Gjutbar, bindbar och formbar för monteringar och övergjutningar för engångsbruk
  • Förblir flexibel från -45°C till 135°C (-50°F till 275°F)
  • Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
  • Alla marknadsförda C-Flex-produkter är fria från djurkomponenter (ADCF)
  • C-Flex 072 har utmärkt hållbarhet i peristaltiska pumptillämpningar
Typiska tillämpningar
  • Aseptiska tätningsfrånkopplingar
  • Aseptiska svetsanslutningar
  • Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
  • Enheter för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, ISO 10993, EP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Inre 9.6 mm
Material C-Flex
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 12,7 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15,2 m
Tjocklek (engelska) 0,062 tum
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Förlängning 915%
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar, enheter för engångsbruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1190 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar