Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-slangar
Produktkod. 17963511| Produktkod. | Diameter (metrisk) Yttre | Maximalt tryck | Total längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17963511 | 8,0 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | - |
| 15670725 | 6,4 mm | 1190 psi | 15,24 m | 1,6 mm | 15m |
| 15680725 | 6,4 mm | 1190 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152m |
| 15690725 | 6,4 mm | 1190 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762m |
| 15610735 | 8,0 mm | 1190 psi | 107 m | 1,6 mm | 107m |
| 15620735 | 8,0 mm | 1190 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457m |
| 15680735 | 9,5 mm | 1190 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305m |
| 13499698 | 9,5 mm | 16 psi (vid 19 °C) | 15,2 m | 1,6 mm | Paket med 5 |
| 15670735 | 9,5 mm | 1190 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 15630735 | 9,5 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15600745 | 11,2 mm | 1190 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91m |
| 15610745 | 11,2 mm | 1190 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213m |
| 15680745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15690745 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 1,6 mm | 61m |
| 17983421 | 12,7 mm | 1190 psi | 61 m | 1,6 mm | - |
| 15650745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15670745 | 12,7 mm | 20 psi (vid 19 °C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152m |
| 15620745 | 12,7 mm | 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15630745 | 12,7 mm | 31 psi (vid 19 °C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61m |
| 15640745 | 12,7 mm | 1190 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152m |
| 15620755 | 14,3 mm | 18 psi (vid 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61m |
| 17963421 | 14,3 mm | 18 psi (vid 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | - |
| 17903501 | 14,3 mm | 18 psi (vid 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | - |
| 15650755 | 15,9 mm | 1190 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46m |
| 15660755 | 15,9 mm | 1190 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107m |
| 15670755 | 17,4 mm | 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 17993511 | 19,05 mm | 1190 psi | 76 m | 3,2 mm | - |
| 15610765 | 19,1 mm | 1190 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27m |
| 15620765 | 19,1 mm | 16 psi (vid 19 °C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76m |
| 15630765 | 22,2 mm | 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15640765 | 25,4 mm | 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.5m |
| 15650765 | 28,3 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15650725 | 34,9 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.5m |
| 15660725 | 38,1 mm | 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.5m |
-
4883.03 SEK
3508.18 SEK / 107m
Save 1374.85 SEK
28% Av
Logga in för att se lagersaldo.
Beschreibung
C-Flex™ biofarmaceutiska slangar är den ursprungliga patenterade termoplastiska elastomer-slangen som är speciellt utformad för att möta de kritiska kraven från farmaceutiska och biofarmaceutiska tillämpningar för vätskebearbetning. C-Flex-slangar för tillverkning av biofarmaceutiska produkter är speciellt utformade för aseptiska svetsanslutningar och tätande frånkoppling. C-Flex-slangen är tillverkad av termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, och fullständiga validerings- och extraherbara profiltestningsrapporter finns tillgängliga för att hjälpa till med valideringen av C-Flex-tillämpningar.
- Förseglingsbar och svetsbar antingen före eller efter sterilisering
- Steriliserbar genom gamma- och röntgenbestrålning samt autoklav
- Uppfyller USP-klass VI och ISO-standarder
- Fullständigt valideringspaket tillgängligt för alla marknadsförda C-Flex-produkter
- Gjutbar, bindbar och formbar för monteringar och övergjutningar för engångsbruk
- Förblir flexibel från -45°C till 135°C (-50°F till 275°F)
- Betydligt mindre genomsläpplig än silikon
- Alla marknadsförda C-Flex-produkter är fria från djurkomponenter (ADCF)
- C-Flex 072 har utmärkt hållbarhet i peristaltiska pumptillämpningar
Typiska tillämpningar
- Aseptiska tätningsfrånkopplingar
- Aseptiska svetsanslutningar
- Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
- Enheter för engångsbruk
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,196 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.98 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,315 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8,0 mm |
| Total längd (engelska) | 351,1 tum. |
| Total längd (metrisk) | 107 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,063 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1,6 mm |
| För användning med | Biofarmaceutiska tillämpningar |
| Färg | Klart |
| Maximalt tryck | 1190 psi |
| Produkttyp | Slangar |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.