Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 12510688
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12510688
Brand: Masterflex™ 0643426
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ultraprestanda för ultrarena applikationer
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
  • Längsta pumplivslängd av någon C-Flex™ formulering
  • Masterflex™ C-Flex™ ULTRA Precision pumpslangar har extremt låg spallation med en slät inre yta för att minska rester och bibehålla vätskerenheten.
  • Denna slang kommer att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde.
  • Värmeförseglingsbar och svetsbar, C-Flex ULTRA-slangar är idealiska engångsenheter, farmaceutiska och högrenhetsapplikationer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Europeiska farmakopén; Icke-DEHP; RoHS; Icke-ftalat; USP
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material C-Flex
Total längd (metrisk) 7.6 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 4000 ml/min
Slang Barb 1/4 tum
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, gammastrålning
Maximalt tryck 2,7 bar
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C