Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Slangstorlek:
15
24
35
36
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
- Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
- Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
- Tillämpningar: Allmänna labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
- Egenskaper: Exceptionell drag- och rivhållfasthet, god biokompatibilitet, låg spallation, minskad rest och låg gaspermeabilitet, slät yta, genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Icke-ftalat; Icke-DEHP; RoHS; Europeiska farmakopén; USP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,8 mm |
| Material | C-Flex |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 15 |
| Flödeshastighet | 1100 ml/min |
| Slang Barb | 3/16 tum |
| Steriliseringsmetod | Autoklav, etylenoxid, gammastrålning |
| Visa mer |