Läs mer
c-Fms-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16473647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473647 50 mg
16457638 10 mg
16437546 100 mg
16430108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18791
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress c-Fms-IN-1 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.0008 μM.
c-Fms-IN-1 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.0008 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material c-Fms-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 885703-64-0
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H27N5O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (12.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CCN(C2=CC=C(NC(C3=CC=C(C#N)O3)=O)C(N4CCCCC4)=C2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 393.48
Formel vikt 393.48
Procent renhet 99.4%