Läs mer
c-Fms-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16491749
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491749 1 mg
16463647 50 mg
16447638 10 mg
16427546 100 mg
16420108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16491749 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18787
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material c-Fms-IN-2
CAS 791587-67-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21N3O3
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.65 mM)
LEDER CC1CCN(C2=CC=C(C=C2NC(C3=CC=C(C#N)O3)=O)CO)CC1
Molekylvikt (g/mol) 339.39
Formel vikt 339.39
Procent renhet 95.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation