Läs mer
c-Fms-IN-3, MedChemExpress
Beskrivning
c-Fms-IN-3 is a novel c-Fms kinase inhibitor with a potential as anti-inflammatory agent and antirheumatic agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | c-Fms-IN-3 |
| CAS | 885704-21-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H30N6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.50 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(CC1)CCN1C2=CC=C(NC(C3=CC(C#N)=CN3)=O)C(N4CCC(C)CC4)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.52 |
| Formel vikt | 406.52 |
| Visa mer |