Läs mer
BICASA C-Frame Series bordsarbetsstation
Produktkod. 17467403 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H)
17467403 750 x 900 x 750 mm
17477403 750 x 900 x 880 mm
17487403 900 x 900 x 880 mm
17497403 750 x 1200 x 750 mm
17407413 750 x 1200 x 880 mm
17417413 900 x 1200 x 880 mm
17427413 750 x 1500 x 750 mm
17437413 750 x 1500 x 880 mm
17447413 900 x 1500 x 880 mm
17457413 750 x 1800 x 750 mm
17467413 750 x 1800 x 880 mm
17477413 900 x 1800 x 880 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17467403 Leverantör BICASA Leverantörsnummer TN.0900.750.750.HPL
Beräknad leverans: 31-08-2026
Add to basket
Add to basket
C-Frame Series Bordsarbetsstation med 20 mm tjock HPL bänkskiva och polyuretanpulverlackerad silverfärgad ram.
  • Bord Workstation C-Frame Series
  • Demonterbar ram av stålrör med horisontell tvärbalk och C-formade stöd
    • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva 19 mm tjock modesty panel
    • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • EN 13150:2001 och BRG 234/09.06 certifierade
  • Med C-formade stolpar och utjämningsfötter
  • Max lastkapacitet (jämnt fördelad): 400 kg
  • HPL bänkskiva, pastellgrå färg (2 dekorativa) med svart kärna
Specifications
Färg ljusgrå
Justerbar (höjd) Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad EN 13150
Mått (D x B x H) 750 x 900 x 750 mm
Ramtyp C-ram
Bärande kapacitet (engelska) 882 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 400 kg
Hyllmaterial HPL
Ytbeläggning Pulverlack av polyuretan
Med hjul Nej
Material Stål