Beskrivning
- Bord Workstation C-Frame Series
- Demonterbar ram av stålrör med horisontell tvärbalk och C-formade stöd
- Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
- Brandskyddande spånskiva 19 mm tjock modesty panel
- Ljusgrå färg (2 dekorativa)
- EN 13150:2001 och BRG 234/09.06 certifierade
- Med C-formade stolpar och utjämningsfötter
- Max lastkapacitet (jämnt fördelad): 400 kg
- HPL bänkskiva, pastellgrå färg (2 dekorativa) med svart kärna
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | ljusgrå |
| Material | Stål |
| Justerbar (höjd) | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | EN 13150 |
| Mått (D x B x H) | 750 x 1200 x 750 mm |
| Ramtyp | C-ram |
| Bärande kapacitet (engelska) | 882 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 400 kg |
| Hyllmaterial | HPL |
| Visa mer |