Läs mer
C.I.Acid black 94 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C. I. Acid Black 94 (Technical Grade) |
| CAS | 6358-80-1 |
| Molekylformel | C41 H29 N8 O11 S3 . 3 Na |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H32N8O11S3.3Na/c1-23-4-2-3-5-32(23)43-34-22-30(50)16-19-33(34)47-44-27-10-6-24(7-11-27)25-8-12-28(13-9-25)45-48-39-35(62(55,56)57)20-26-21-36(63(58,59)60)40(41(51)37(26)38(39)42)49-46-29-14-17-31(18-15-29)61(52,53)54;;;/h2-22,43,50-51H,42H2,1H3,(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;/q;3*+1/p-3 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccccc1Nc2cc(O)ccc2N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(N)c6c(O)c(N=Nc7ccc(cc7)S(=O)(=O)[O-])c(cc6cc5S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | trisodium;4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[4-[[4-hydroxy-2-(2-methylanilino)phenyl]diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-6-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 974.88 |
| Formel vikt | 974.081 |