Läs mer
C.I.Reactive Black 5 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reactive Black 5 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25N5O19S6.4Na/c27-23-22-15(13-20(53(37,38)39)24(23)30-28-16-1-5-18(6-2-16)51(33,34)11-9-49-55(43,44)45)14-21(54(40,41)42)25(26(22)32)31-29-17-3-7-19(8-4-17)52(35,36)12-10-50-56(46,47)48;;;;/h1-8,13-14,32H,9-12,27H2,(H,37,38,39)(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48);;;;/q;4*+1/p-4/b30-28+,31-29+;;;; |
| Formel vikt | 990.8746 |