Läs mer
C.I.Solvent Orange 3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solvent Orange 3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13-14H2 |
| Formel vikt | 212.1062 |