missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

c-Kit-IN-1, MedChemExpress

Produktkod. 16466388
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466388 10 mg 10mg
16462497 50 mg -
16458977 5 mg -
16436686 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16466388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15240

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress c-Kit-IN-1 is a potent inhibitor of c-Kit and c-Met with IC50s of <200 nM.

c-Kit-IN-1 is a potent inhibitor of c-Kit and c-Met with IC50s of <200 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material c-Kit-IN-1
CAS 1225278-16-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H21F2N5O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.30 mM)
LEDER O=C(C1(CC1)C(NC2=CC=CC=C2)=O)NC3=CC(F)=C(OC4=CC=NC(C5=CN(C)N=C5)=C4)C=C3F
Molekylvikt (g/mol) 489.47
Formel vikt 489.47
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.