Beskrivning
Magnetisk omrörare med keramisk värmeplatta. Bussning enligt DIN 12878 för anslutning av en kontakttermometer.
Paketet består av:
- C-MAG HS 7
- ETS-D5 Elektronisk kontakttermometer
- H 16 V Support rod
- H 44 Boss head clamp
- H 38 Holding rod
C-Mag HS 7 Ceramic Plate Magnetic Stirrer har:
- Keramisk glasplatta som ger utmärkt kemikaliebeständighet
- Fast säkerhetskrets på 550°C
- Varningsindikator för het yta för att förhindra brännskador
- Omrörningsvolymer upp till 10 liter (H2O)
- Digital display
- Digital feldisplay
- Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 1500 r/min |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 100/120/230 V |
| Wattal | 1020 w |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Toppplattans längd (metrisk) | 180 mm |
| Toppplattans bredd (metrisk) | 180 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | C-Mag HS7, ETS-D5 contact thermometer, H16V support rod HS7, H16V rod holder, H38 holding rod, H44 boss head |
| Visa mer |