Beskrivning
- Rör volymer på upp till 20 L (H2O )
- Går i hastigheter från 50 till 1500 rpm
- Förbättras över tiden med regelbundna firmwareuppdateringar
- Styrning av kinetik och känsliga reaktioner stöds av den integrerade timer- och räknarfunktionen
- De IKA SmartTemp™ funktion skyddar användaren intelligent
- Automatisk avstängning av värmefunktionen om den anslutna externa temperaturgivaren inte är nedsänkt i mediet
- Funktion valbar, timeout-tid justerbar (fel 5)
- PT1000 temperaturgivare ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 220/230 V |
| Controllertyp | Vridknopp |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C till 500 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Wattal | Ingång: 1020 W; Värmeeffekt: 1000 W |
| Max. Provladdning | 20 L |
| Pluggtyp | EU-stil |
| Antal positioner | 1 |
| Mått (L x B x H) | 354 x 220 x 88 mm |
| Visa mer |