Beskrivning
- Keramisk värmeplatta erbjuder utmärkt kemisk beständighet
- Kraftfull motor stödjer omrörningsmängder på upp till 10 L (H2O)
- Hastighetsområde från 100 till 1500 varv per minut
- Värmetemperaturintervall mellan 50 °C och 500 °C
- Digital display möjliggör precisa inställningar
- Varning för varma ytor hjälper till att förebygga brännskador
- Upphöjd kontrollpanel hjälper till att skydda mot spillda vätskor
- Stöder anslutning till en extern temperatursensor
- Har ett keramiskt arbetsområde på 180 x 180 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 230 V |
| Storlek | 180 x 180 mm |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 500 °C |
| Typ | Värmeplatta |
| Pluggtyp | Europa |
| Antal positioner | 1 |
| Max. Behållarstorlek | 10 L |
| Omrörningsområde | 100 till 1500 r/min |
| Garanti | 2 år |
| Visa mer |