Beskrivning
- Kraftfull motor för omrörningsmängder på upp till 10L (H 2 O)
- Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
- Hastighetsområde: 100 till 1500 rpm
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 1500 r/min |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Kapacitet | 10 l |
| Spänning | 100/230 V |
| Mått (L x B x H) | 330 x 220 x 105 mm |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Toppplattans längd (metrisk) | 180 mm |
| Toppplattans bredd (metrisk) | 180 mm |
| Bredd (metrisk) | 220 mm |
| Elektriska krav | 30w |
| Visa mer |