Läs mer
c-Met inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | c-Met inhibitor 1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1357072-61-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14N8S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (55.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NN=C3SC4=CC5=CN(C)N=C5C=C4)=C1 |
| Visa mer |