Läs mer
Wheaton™ C-modell bottendrivning Modulär avståndsrullekulturutrustning med temperaturövervakning och batteribackup
Produktkod. 13443896 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Antal positioner:
45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal positioner Förpackningsstorlek
13443896 45 Varje
1 options
Produktkod. 13443896 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer WRBMR5091C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Specifikationer
Hastighetsintervall 0,25 till 8,1 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Wattal 35 W
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Modell C-modell
För användning med (applikation) För laboratorie-, pilotanläggningar och produktionscellodlingsinstallationer
Fuktighetsområde 80 % upp till 31 °C
Antal positioner 45
Förpackningsmängd 1 st.
Mellanrum 17.7 cm