Läs mer
Wheaton™ C Modell bottendrivning Modulär avståndsrullekulturutrustning
Produktkod. 15214467 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Inkluderar:
1 däck
5 däck
9 däck
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15214467 1 däck Varje
15204568 5 däck Varje
13433896 9 däck Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15214467 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer WSBMR5010C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83469.75 SEK
    60053.66 SEK / Paket med 1
    Save 23416.09 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
Specifikationer
Hastighetsintervall 0,25 till 8,1 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Wattal 35 W
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 63 cm
Höjd (metrisk) 34 cm
Bredd (metrisk) 76 cm
Modell C-modell
För användning med (applikation) För laboratorie-, pilotanläggningar och produktionscellodlingsinstallationer
Fuktighetsområde 80 % upp till 31 °C
Inkluderar 1 däck
Förpackningsmängd 1 st.
Mellanrum 17.7 cm