Läs mer
Wheaton™ C-modell R2P 2.0 Rullkulturapparat
Produktkod. 13493876 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Antal positioner:
55
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal positioner unitSize
13493876 55 Varje
1 options
Produktkod. 13493876 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer WRBPF5110C
Specifikationer
Hastighetsintervall 0,25 till 8,1 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Wattal 35 W
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 63 cm
Höjd (metrisk) 187 cm
Bredd (metrisk) 79 cm
Vikt (metrisk) 99 kg
Modell C-modell
För användning med (applikation) För adherent cellkultur
Fuktighetsområde 80 % upp till 31 °C
Antal positioner 55
Förpackningsmängd 1 st.
Mellanrum 15,2 tum