Läs mer
Wheaton™ C-modell R2P 2.0 Standard rullodlingsapparat
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Antal positioner:
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 0,25 till 8,1 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 35 W |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 40 °C |
| Wattal | 35 W |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CSA, ROHS, UL |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 63 cm |
| Höjd (metrisk) | 34 cm |
| Bredd (metrisk) | 76 cm |
| Visa mer |